Merck
P6541
Sigma-Aldrich
n-Propyl β-lactoside
别名:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28O11
CAS号:
分子量:
384.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3