Merck
P6237
Sigma-Aldrich
α-Pompilidotoxin
>98%
别名:
α-PMTX
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
>98%
形狀
solid
分子量
1529
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ile-Lys-Ile-Gly-Leu-Phe-Asp-Gln-Leu-Ser-Lys-Leu
生化/生理作用
Voltage-gated sodium channel activator
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3