种属反应性
human, mouse, rat
技术
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200 using rat brain membranes or human platelets
UniProt登记号
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... P2RY12(64805)
mouse ... P2ry12(70839)
rat ... P2ry12(64803)
一般描述
嘌呤能受体或血小板腺苷5′-二磷酸 (ADP) 受体 P2Y12 是一种 G 蛋白偶联受体。编码它的基因位于人类染色体 3q25.1 上。
免疫原
对应于人P2Y12的氨基酸残基125-142的肽。该表位在大鼠和小鼠中高度同源(18个残基中有16个是相同的)。
应用
兔抗嘌呤能受体P2Y12抗体已用于蛋白质免疫印迹。
生化/生理作用
嘌呤能受体或血小板腺苷 5′-二磷酸 (ADP) 受体 P2Y12 参与 ADP 诱导的血小板聚集。该蛋白质的功能失调突变与出血性疾病有关。研究表明,P2Y12 受体缺陷小鼠表现出肿瘤转移减弱。
外形
从含有1%牛血清白蛋白和0.05%叠氮化钠的磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中冻干。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Inherited dysfunctional platelet P2Y12 receptor mutations associated with bleeding disorders.
Lecchi A
Hamostaseologie (2016)
Aspirin and P2Y12 inhibition attenuate platelet-induced ovarian cancer cell invasion
Niamh M
BMC Cancer (2015)
Expression and Localization of Purinergic P2Y12 Receptor in Human Nasal Mucosa
Hideaki Shirasaki
Allergology International (2013)
Leukotriene E4 induces MUC5AC release from human airway epithelial NCI-H292 cells
Hideaki Shirasaki
Allergology International (2014)
Competitive mode and site of interaction of ticagrelor at the human platelet P2Y12-receptor
K. Hoffman
Journal of Thrombosis and Haemostasis (2014)