Merck
P4474
Sigma-Aldrich
磷酸盐缓冲盐溶液
liquid, pH 7.4, sterile-filtered, suitable for cell culture
别名:
Phosphate buffered saline, PBS
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.25
product name
磷酸盐缓冲盐溶液, pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌
sterile-filtered
品質等級
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin, tested
pH值
7.4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
磷酸盐缓冲液(PBS)是一种用于生物学研究的缓冲溶液。它是一种含有磷酸钠、氯化钠并在某些配方中含有氯化钾和磷酸钾的水基盐溶液。溶液的重量摩尔渗透压浓度和离子浓度与人体相同(等渗),并且对绝大多数细胞无毒。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
商品
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.