Merck
P4433
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二硬脂酸酯
别名:
聚(乙二醇-400)二硬脂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
InChI key
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)