Merck
P3613
Sigma-Aldrich
[Cys8]-Parathyroid Hormone Fragment 1-8 human
>90% (HPLC), solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H63N9O14S
分子量:
878.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
化驗
>90% (HPLC)
形狀
solid
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C36H63N9O14S/c1-7-18(6)28(35(57)40-20(8-10-25(38)48)30(52)41-22(12-16(2)3)32(54)43-24(15-60)36(58)59)45-31(53)21(9-11-26(49)50)39-33(55)23(14-47)42-34(56)27(17(4)5)44-29(51)19(37)13-46/h16-24,27-28,46-47,60H,7-15,37H2,1-6H3,(H2,38,48)(H,39,55)(H,40,57)(H,41,52)(H,42,56)(H,43,54)(H,44,51)(H,45,53)(H,49,50)(H,58,59)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
InChI 密鑰
RRSIUHWCEMZXTE-XWRHUKJGSA-N
基因資訊
human ... PTH(5741)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)