Merck
P3545
Sigma-Aldrich
DL-Δ1-Pyrroline-5-carboxylic acid 2,4-dinitrophenylhydrazine hydrochloride double salt
~95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H14N5O6Cl
分子量:
347.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~95%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.OC(=O)C1CCC=N1.NNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Stable source of glutamic semialdehyde
访问文档库
Properties and analysis of a stable derivative of pyrroline-5-carboxylic acid for use in metabolic studies.
V A Mezl et al.
Analytical biochemistry, 74(2), 430-440 (1976-08-01)