生物来源
Porcine aorta (normal)
质量水平
表单
solid
包装
pkg of 500,000 cells
制造商/商品名称
Cell Applications, Inc
生长模式
Adherent
核型
2n = 38
形态学
smooth muscle
技术
cell culture | mammalian: suitable
相关疾病
cardiovascular diseases
运输
dry ice
储存温度
−196°C
相关类别
一般描述
特定批次的订单不能网上下单。请联系您当地的销售代表了解跟多详情。
PAOSMC用于研究肝素对平滑肌细胞增殖的影响,特别揭示了肝素诱导MKP-1磷酸酶使ERK去磷酸化,降低其活性(Blaukovitch,2010)。它还用于证明,通过使用对心肌素基因靶向抑制的shRNA,可使患病心脏中的心肌素信号正常化从而恢复心脏功能(Torrado, 2011)。最后,在一项表征循环内皮祖细胞的研究中,PAOSMC与猪主动脉内皮细胞一起用作对照(Allen,2008)。
表征:平滑肌细胞特异性alhpa-肌动蛋白表达阳性。
PAOSMC用于研究肝素对平滑肌细胞增殖的影响,特别揭示了肝素诱导MKP-1磷酸酶使ERK去磷酸化,降低其活性(Blaukovitch,2010)。它还用于证明,通过使用对心肌素基因靶向抑制的shRNA,可使患病心脏中的心肌素信号正常化从而恢复心脏功能(Torrado, 2011)。最后,在一项表征循环内皮祖细胞的研究中,PAOSMC与猪主动脉内皮细胞一起用作对照(Allen,2008)。
表征:平滑肌细胞特异性alhpa-肌动蛋白表达阳性。
细胞系来源
主动脉
应用
主动脉壁收缩,正常情况下smc的作用,血压,含氧血液通过体循环的分布
组分
含有10% FBS和10% DMSO的猪平滑肌细胞基础培养基
制备说明
- 第1次传代,含有10% FBS和10% DMSO的猪平滑肌细胞基础培养基中>500,000个细胞
- 可培养至少16次倍增
传代培养常规
请参阅PAOSMC培养方案。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Nina Parmar et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 21(4), 404-412 (2014-09-11)
Muscle degeneration is a prevalent disease, particularly in aging societies where it has a huge impact on quality of life and incurs colossal health costs. Suitable donor sources of smooth muscle cells are limited and minimally invasive therapeutic approaches are