克隆
PTN-18, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
~1 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 fixation
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat brain
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PTEN(5728)
mouse ... Pten(19211)
rat ... Pten(50557)
一般描述
特异性
免疫原
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。