Merck
P3079
Sigma-Aldrich
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
别名:
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H78NO8P
CAS号:
分子量:
732.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
形狀
lyophilized powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3