Merck
P3005
Sigma-Aldrich
6-n-Propoxypurine
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N4O
CAS号:
分子量:
178.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCOC1=NC=NC2=C1NC=N2
InChI
1S/C8H10N4O/c1-2-3-13-8-6-7(10-4-9-6)11-5-12-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11,12)
InChI 密鑰
UQQKEKTYLCCYSN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3