Merck
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2O · HCl
分子量:
200.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
SMILES 字串
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3