Merck
P205
Supelco
丙戊茶碱
别名:
3,7-二氢-3-甲基-1-(5-氧己基)-7-丙基-1H-嘌呤-2,6-二酮, 3-甲基-1-(5-氧己基)-7-丙基黄嘌呤, HWA 285
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22N4O3
CAS号:
分子量:
306.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
c-AMP 磷酸二酯酶抑制剂;神经生长因子刺激剂;腺苷转运抑制剂;非选择性腺苷受体拮抗剂。
取代透過