Merck
P1958
Sigma-Aldrich
Paclitaxel-[2-benzoyl ring-UL-14C]
≥95% (HPLC), ethyl acetate solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H51NO14
分子量:
853.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
ethyl acetate solution
標籤範圍
40-60 mCi per mmol
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)[14c]5[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
sealed ampule