Merck
P1752
Sigma-Aldrich
PTH-methionine sulfone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14N2O3S2
CAS号:
分子量:
298.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)