Merck
P1656
Sigma-Aldrich
丙酮酸
≥90% (enzymatic), liquid
别名:
α-酮丙酸, 2-氧代戊二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCOOH
CAS号:
分子量:
88.06
Beilstein:
506211
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
≥90% (enzymatic)
形狀
liquid
顏色
yellow
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外觀
liquid at room temperature
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)