Merck
P1201
Sigma-Aldrich
DL-Propranolol-[4-3H] hydrochloride
ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H21NO2 · HCl
分子量:
295.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
ethanol solution
标记范围
15-30 Ci/mmol
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)