Merck
P0740
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenylethyl)indomethacinamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H25N2O3Cl
分子量:
460.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
solid
mp
158-162 °C
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)NCCc3ccccc3)c2c1)C(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C27H25ClN2O3/c1-18-23(17-26(31)29-15-14-19-6-4-3-5-7-19)24-16-22(33-2)12-13-25(24)30(18)27(32)20-8-10-21(28)11-9-20/h3-13,16H,14-15,17H2,1-2H3,(H,29,31)
InChI 密鑰
VYDBTNADENXYSN-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Inhibits human recombinant and ovine cyclooxygenase-2 (COX-2) with IC50s of 0.06 μM and 0.125 μM, respectively; over 400-fold less potent as an inhibitor of COX-1.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3