Merck
P0385
Sigma-Aldrich
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
别名:
Pentadecanyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H34O2
CAS号:
分子量:
270.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99% (capillary GC)
形狀
liquid
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves