Merck
O7500
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
Grade I, ~99%
别名:
Oleic acid butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H42O2
CAS号:
分子量:
338.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
種類
Grade I
化驗
~99%
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC