Merck
O6751
Sigma-Aldrich
DL-Octanoylcarnitine chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H30NO4Cl
CAS号:
分子量:
323.86
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.CCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)