Merck
O5133
Sigma-Aldrich
Oligothymidylic acid d(pT)2 sodium salt
lyophilized powder
别名:
d(pT)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)O[C@H]3C[C@@H](O[C@@H]3COP(O)([O-])=O)N4C=C(C)C(=O)NC4=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C20H28N4O15P2.Na/c1-9-5-23(19(28)21-17(9)26)15-3-11(25)13(37-15)7-36-41(33,34)39-12-4-16(38-14(12)8-35-40(30,31)32)24-6-10(2)18(27)22-20(24)29;/h5-6,11-16,25H,3-4,7-8H2,1-2H3,(H,33,34)(H,21,26,28)(H,22,27,29)(H2,30,31,32);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14+,15+,16+;/m0./s1
InChI 密鑰
DHARCCXVEUOMEO-JQQQFMHGSA-M
單位定義
One A265 unit = approx. 20 μg oligonucleotide
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3