主要文件
N6508
Sigma-Aldrich
19-去甲基睾丸素苯丙酸酯
别名:
17β-羟基-19-去甲-4-雄甾烯-3-酮 17-苯基丙酸酯, 苯丙酸诺龙
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
UNSPSC代码:
12352211
表单
solid
药品控制
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES字符串
O([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@H]5CCC(=O)C=C5CC4)CC3)CC2)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
InChI key
UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)