Merck
N5392
Sigma-Aldrich
3-(1-Naphthyl)-L-alanine
别名:
(S)-α-Amino-1-naphthalenepropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO2
CAS号:
分子量:
215.25
Beilstein:
4352833
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3