主要文件
N2634
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-1-thio-β-D-glucosaminide
别名:
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N2O7S
CAS号:
分子量:
358.37
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
InChI
1S/C14H18N2O7S/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)23-14(11)24-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)
InChI key
XXHJAPWYKMBYHF-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)