Merck
N2257
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO7S
CAS号:
分子量:
317.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)