抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
650.24, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 260 kDa (additional band at 160 kDa)
种属反应性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~1 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using neonatal rat brain treated with chondroitinase.
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
rat ... Ncan(58982)
一般描述
单克隆抗神经蛋白聚糖(小鼠IgG1亚型)来自杂交瘤650.24,该杂交瘤是由小鼠骨髓瘤细胞(P3X细胞)和用胚胎大鼠脑蛋白聚糖免疫的BALB/c小鼠的脾细胞融合。神经蛋白聚糖是硫酸软骨素蛋白聚糖(也称为CSPG3)。它占出生后早期大鼠脑中硫酸软骨素蛋白聚糖的20%−30%。小鼠神经蛋白聚糖cDNA编码具有22个氨基酸信号肽的1,257个氨基酸的蛋白质,随后是免疫球蛋白样结构域和聚集蛋白聚糖的透明质酸结合区的重复基序。神经蛋白聚糖大量存在于神经胶质瘢痕中,神经胶质瘢痕是中枢神经系统(CNS)损伤后形成的主要星形细胞结构。
神经蛋白聚糖是一种在神经组织中表达的蛋白聚糖。
免疫原
胚胎大鼠脑蛋白聚糖。
应用
抗神经蛋白聚糖小鼠单克隆抗体已用于:
- 蛋白质印迹
- 免疫荧光
- 酶联免疫吸附试验(ELISA)
- 免疫细胞化学
- 免疫组织化学
生化/生理作用
神经蛋白聚糖参与细胞粘附和迁移的调节。它对小脑轴突的生长产生负面影响。
神经蛋白聚糖能够抑制轴突的生长。在中枢神经系统损伤的情况下,它还参与组织修复和神经网络重建。
目标描述
神经蛋白聚糖是一种硫酸软骨素蛋白聚糖(已知同样作为CSPG3)被认为参与细胞粘附和迁移的调节。它占出生后早期大鼠脑中硫酸软骨素蛋白聚糖的20-30%。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
AMPA Receptor Antagonist NBQX Decreased Seizures by Normalization of Perineuronal Nets
Chen W, et al.
PLoS ONE, 11(11), e0166672-e0166672 (2016)
Hippocampal extracellular matrix alterations contribute to cognitive impairment associated with a chronic depressive-like state in rats
Riga D, et al.
Science Translational Medicine, 9(421), eaai8753-eaai8753 (2017)
Changes in neurocan expression in the distal spinal cord stump following complete cord transection: a comparison between infant and adult rats.
Qi ML
Neuroscience Research, 45(2), 181-188 (2003)
Neurocan: a brain chondroitin sulfate proteoglycan
Rauch U, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 58(12-13), 1842-1856 (2001)
Characterization of the human neurocan gene, CSPG3
Prange CK, et al.
Gene, 221(2), 199-205 (1998)