Merck
N0759
Sigma-Aldrich
4-硝基-D-苯丙氨酸 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2O4 · H2O
CAS号:
分子量:
228.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3