Merck
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
别名:
Propionic acid 2-naphthyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O2
CAS号:
分子量:
200.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)