Merck
N0254
Sigma-Aldrich
Ethyl nonadecanoate
~99%
别名:
Nonadecanoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H42O2
CAS号:
分子量:
326.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
~99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC