重組細胞
expressed in HEK 293 cells
化驗
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
效力
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
技術
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... PTX3(5806)
相关类别
一般說明
SILu ™ Prot CRP 是一种重组、稳定同位素标记的人 CRP,含有 13 C 6 、 15 N 4 -精氨酸和 [13 C 6 、 15 N 2 -赖氨酸。在人 293 细胞中表达,设计用作质谱分析中 CRP 生物分析的内标物。SILu ™ Prot CRP 是一种由 226 个氨基酸组成的蛋白质(包括 C-末端多聚组氨酸和 FLAG ® 标签),分子量约为 25 kDa。
建议的定量分析参数
( 为三种建议肽提供了 MRM 设置 )
建议的定量分析参数
( 为三种建议肽提供了 MRM 设置 )
生化/生理作用
CRP 是一种肝源五聚素。主要以五聚体形式存在于具有 5 个相同的 23kd 亚单位的环状结构中。除了作为抵抗病原微生物的“急性期”蛋白或一线防御分子角色,CRP 的基线水平与不良心血管事件呈正相关。因此 CRP 被认为是心血管疾病的“危险因素”。在人类中,他汀类药物治疗降低了 LDL-C 和 CRP 水平,同时降低了心血管事件的编号。最近的一项研究表明,除心血管疾病外,CRP 基础水平升高的患者患糖尿病的风险增加。一项针对超过 700 名护士的研究显示,那些在反式脂肪摄入最高四分位数的人血液中的 CRP 水平比最低四分位数的人高出 73%。
外觀
以磷酸盐缓冲盐水和 25% 甘油溶液的形式提供。
法律資訊
QTDMSRKAFVFPKESDTSYVSLKAPLTKPLKAFTVCLHFYTELSSTRGYSIFSYATKRQDNEILIFWSKDIGYSFTVGGSEILFEVPEVTVAPVHICTSWESASGIVEFWVDGKPRVRKSLKKGYTVGAEASIILGQEQDSFGGNFEGSQSLVGDIGNVNMWDFVLSPDEINTIYLGGPFSPNVLNWRALKYEVQGEVFTKPQLWPDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
本产品根据美国专利号 7,396,688 获得许可,并获得 E.i. du Pont de Nemours and Company 的国外同类产品许可。购买本产品向买方传达了不可转让的权利,仅将购买的产品用于研发,包括为第三方提供的服务。买方不得销售或以其他方式将本产品、其组件或使用本产品或其组件制成的材料转让给第三方。关于被排除使用许可证的信息可从以下网站获得:E.i. du Pont de Nemours and Company;收件人:商业开发部副总监;杜邦实验站 E268;200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803;1-877-881-9787(语音),1-302-695-1437(传真),licensing@dupont.com。
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2