Merck
MAK318
Sigma-Aldrich
α−甘露糖苷酶检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.84
检测方法
colorimetric
相关疾病
neurological disorders
储存温度
2-8°C
一般描述
α-甘露糖苷酶(AMA)是一种可催化α-甘露糖残基水解的酶。在溶酶体中,α-甘露糖苷酶可帮助分解糖蛋白上的复合糖。AMA缺陷或AMA活性缺陷可引起甘露糖苷贮积症,并导致儿童中枢神经系统衰弱。
特点和优势
兼容高通量操作系统。
适用性
适用于测定各种生物样品(例如血浆、血清、组织和细胞培养基)中的 α-甘露糖苷酶(AMA)活性。
原理
α-甘露糖苷酶活性检测试剂盒提供了一种简单且高通量的适应性测定法,用于测定多种生物样品(例如血浆、血清、组织和细胞培养基)中的 α-甘露糖苷酶活性。在该测定中,从合成底物中裂解 4-硝基苯酚。加入终止试剂后,硝基苯酚会显着着色,从而产生比色(405 nm)结果,该结果与样品中的酶活性成正比。
AMA 的一个单位是在 25°C 和 pH 4.5 下,每分钟将 1.0 μmole 4-硝基苯基-α-D-甘露糖吡喃糖苷转化为 4-硝基苯酚和 α-D-甘露糖的酶量。该试剂盒的线性检测范围为 1-250 单位/L,可在 96 孔板中反应 10 分钟。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)