Merck
MAK274
Sigma-Aldrich
丙糖磷酸异构酶活性检测试剂盒(比色法)
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.84
檢測方法
colorimetric
相關疾病
neurological disorders; hematological disorder
儲存溫度
−20°C
一般說明
丙糖磷酸异构酶(TPI或TIM:EC 5.3.1.1)在糖酵解中具有重要作用。它能够催化二羟丙酮磷酸和甘油醛-3-磷酸之间的可逆转换,从而维持这两种丙糖磷酸的平衡。TPI能够将糖酵解与戊糖磷酸途径和脂质代谢连接起来。它是存在于几乎所有生物中的稳定同源二聚体。
特點和優勢
与高通量处理系统兼容。
適合性
适用于动物组织(肌肉、肝脏、心脏、肾脏等)、细胞培养物(贴壁或悬浮细胞)和人血清或血浆中磷酸丙糖异构酶的检测。
原則
这种磷酸丙糖异构酶活性测定试剂盒为测定多种样品中的磷酸丙糖异构酶活性提供了一种快速简便的方法。本试剂盒中磷酸丙糖异构酶将磷酸二羟丙酮转化为3-磷酸甘油醛,后者与酶混合物和显色剂反应形成在450nm处有较强吸光度的有色产物。该测定法简单、灵敏、高通量,可以检测低至40 mU/mL的磷酸丙糖异构酶活性。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)