Merck
MAK257
Sigma-Aldrich
酪氨酸酶抑制剂筛选试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.25
应用
cosmetics
food and beverages
检测方法
colorimetric
相关疾病
dermatological diseases
储存温度
−20°C
一般描述
酪氨酸酶或多酚氧化酶 (EC 1.14.18.1),是一种氧化还原酶,参与黑色素的生物合成,黑色素是一种普遍存在于头发、眼睛、皮肤等处的生物色素。由于酪氨酸酶在皮肤色素沉着、果实采收和处理中的褐变反应中的作用,酪氨酸酶的抑制一直是皮肤保健研究、化妆品和农业领域的一个长期目标。美白漂白产品使用天然或合成酪氨酸酶抑制剂,以减轻肤色。多酚、苯甲醛衍生物、长链脂质、类固醇和天然化合物已被用作酪氨酸酶抑制剂。
酪氨酸酶缺乏导致白化,这是一种黑色素细胞不能产生黑色素的条件。这增加了皮肤癌的风险。
特点和优势
兼容高通量操作系统。
适用性
适用于筛选/研究/表征酪氨酸酶抑制剂。
原理
酪氨酸酶催化酪氨酸氧化,产生可在 510 nm 处检测到的发色团。在曲酸(一种可逆的酪氨酸酶抑制剂)存在下,底物的氧化速率降低。该试剂盒提供了一种快速、简便、灵敏、可靠的测试,适用于高通量筛选酪氨酸酶抑制剂。该检测也适用于 384 孔格式。
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
闪点(°F)
188.6 °F
闪点(°C)
87 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
酪氨酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2900000
酪氨酸
OP-25 Practical Applications of Systems Biology Bioinformatics in Translational Science and Drug Discovery.
Erhan S.
3rd INTERNATIONAL BAU-DRUG DESIGN CONGRESS, 94-94 (2015)
Vinay Bhardwaj et al.
Frontiers in medicine, 8, 617068-617068 (2021-03-09)
Chemical peeling is usually performed by dermatologists, plastic surgeons, and aestheticians for the treatment of photo-aged skin, dyspigmented skin, skin prone to acne eruption, and pre-cancerous skin lesions, etc. In this research paper, we report our investigative findings to understand