Merck
MAK238
Sigma-Aldrich
因子 Xa 活性荧光测定试剂盒
sufficient for 100 fluorometric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
檢測方法
fluorometric
相關疾病
hematological disorder
儲存溫度
−20°C
一般說明
Xa 因子(FXa) 是凝血因子 X 的活化形式(Stuart-Power 因子、凝血激酶、凝血酶原酶、促凝血酶原激酶、E.C.3.4.21.6)。X因子是维生素K依赖性丝氨酸内肽酶,在凝血途径的多个阶段发挥重要作用。 它在肝脏和血浆中产生,以双链糖蛋白的形式循环。它通过与凝血酶原酶复合物中的活化辅因子V络合将凝血酶原转化为活性凝血酶而发挥作用。未分级肝素和各种低分子量肝素与血浆辅因子抗凝血酶结合,使Xa因子等多种凝血因子失活。
適合性
适用于测定血清和纯化Xa因子样品中Xa因子活性。
原則
该Xa因子活性检测试剂盒利用Xa因子裂解合成底物的能力,从而释放荧光团 AMC,其可以通过荧光读取器进行定量。 该检测试剂盒简单、快速,可检测低至 1 ng Xa 因子的活性。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
访问文档库
Structure and dynamics of zymogen human blood coagulation factor X.
Venkateswarlu D, et al.
Biophysical Journal, 82(3), 1190-1206 (2002)