Merck
MAK130
Sigma-Aldrich
铬含量检测试剂盒
sufficient for 250 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 250 colorimetric tests
應用
cosmetics
environmental
food and beverages
檢測方法
colorimetric
相關疾病
cancer
儲存溫度
−20°C
一般說明
铬是一种必需的微量元素,是一种过渡金属,主要以两种稳定的氧化态存在,即六价[Cr(VI)]和三价[Cr(III)]。铬广泛应用于电镀、皮革鞣制、铬漆、染色、硬化钢、陶瓷、玻璃等各行业。Cr(VI)几乎完全是通过工业工艺生产的;而铬在自然界中主要以三价形式存在。Cr(III)由于吸收不良而通常被认为是无毒的。Cr(VI)被认为是一种肺致癌物,在遗传毒性试验中呈阳性。由于其致癌潜力,Cr(VI)被认为是许多水流中的严重污染物。葡萄糖和脂质代谢可能需要痕量的Cr(III)。
特點和優勢
与高通量处理系统兼容。可适用于比色皿。
適合性
该试剂盒适于检测生物、环境、食品、饮料样品中的铬含量。
原則
在该试剂盒中,通过简单的一步法测定铬,其中Cr(VI)与染色染料形成特定的复合物,从而产生与存在的铬成比例的比色(480 nm)产物。可以用硝酸/盐酸将Cr(III)转化为Cr(VI),从而可以测定Cr(III)和/或总铬[Cr(III)+Cr(VI)]。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2