产品名称
DL-甲硫氨酸, ≥99%
方案
≥99%
表单
powder
技术
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
颜色
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
DL-蛋氨酸是含硫的必需氨基酸。蛋氨酸由不对称碳组成,以D(右旋)和L (左旋)光学异构体存在。L-蛋氨酸被认为具有生物活性。D和L-异构体的外消旋混合物形成 DL-蛋氨酸,其是市场上可买到的蛋氨酸。
应用
DL-蛋氨酸已用于研究其对尼罗罗非鱼的生长和饲料使用的影响。它也被用作动物模型中标准饮食的一部分。
生化/生理作用
DL-蛋氨酸是一种在防御氧化应激中起作用的氨基酸。
蛋氨酸可预防头发、皮肤和指甲相关疾病。它提高了肝脏中卵磷脂的产量,从而降低了胆固醇水平。它天然地用作重金属螯合剂,调节尿液中的氨浓度。这可以改善膀胱刺激。众所周知,蛋氨酸也诱导毛发生长。
应用
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
DL-Methionine from Methional and Hydrogen Cyanide - Cost Analysis - Methionine E11A, 6-6 (2016)
Partial replacement of fishmeal and fish oil by algal meals in diets of red drum Sciaenops ocellatus
Perez-Velazquez M, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 487, 41-50 (2018)
Gel growth and characterization of beta-DL-methionine
Ramachandran E and Natarajan S
Crystal Research and Technology, 41(4), 411-415 (2006)
Dietary Crystalline DL-Methionine Supplementation of Oilseed Meal-Based Diets: Effects on Growth and Feed Utilization of Juvenile Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.)
Agbo NW, et al.
American Journal of Experimental Agriculture, 4(11), 1385-1396 (2014)
Glucose homeostasis in mice is transglutaminase 2 independent
Iismaa SE, et al.
PLoS ONE, 8(5), e63346-e63346 (2013)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持