主要文件
M9418
Sigma-Aldrich
Cultispher大孔明胶包被的微载体珠®
-G standard porosity
别名:
Cell Culture Product
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.22
物料
gelatin
无菌性
non-sterile
珠子尺寸
130-380 μm
粒径
130-380 μm
密度
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
大孔明胶包被的微载体珠。适用于贴壁依赖性细胞的通用微珠。
法律信息
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)