Merck
M9307
Sigma-Aldrich
抗巨噬细胞衍生趋化因子 鸡抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
别名:
Anti-MDC
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.21
生物源
chicken
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
human
技術
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CCL22(6367)
特異性
该抗体将中和重组人 MDC 的生物活性。该抗体表现出与重组人 MPIF-1 20% 的交叉反应性,与重组人 MIP-1δ 10% 的交叉反应性,以及与重组小鼠 MDC、人 HCC-1、人 I-309、小鼠 MIP-1α、病毒 MIP-I、小鼠 MIP-1β 和小鼠 MIP-1γ 1% 的交叉反应性。
免疫原
E. coli 中表达的重组人 MDC。
外觀
Lyophilized from a 0.2 μm-filtered solution in phosphate buffered saline with 5% Trehalose.