Merck
M8159
Sigma-Aldrich
单克隆抗-MAP 激酶,活化(二磷酸化 ERK-1&2) 小鼠抗
clone MAPK-YT, ascites fluid
别名:
单克隆抗 MAP 激酶,活化的(二磷酸 ERK-1 和 2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.44
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MAPK-YT, monoclonal
分子量
antigen ERK-1 44 kDa
antigen ERK-2 42 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, Caenorhabditis elegans, Xenopus, Drosophila, hamster, rat, bovine, mouse, yeast
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MAP 激酶(MAPK,丝裂原激活蛋白激酶)也称为ERK,细胞外调节蛋白激酶。分子克隆已证实 MAP 激酶 (ERK) 至少由四种亚型组成:ERK-1 (p44mapk)、ERK-2 (p42mapk)、ERK-3 和 ERK-5。MAP 激酶亚型在中枢神经系统、胸腺、脾脏、心脏、肺和肾脏中广泛表达。它还在 PC12 细胞和成纤维细胞中高水平表达。MAPK1位于人类染色体22q11上。MAPK3定位于人类染色体16p11。
特異性
抗体与 MAP 激酶的二磷酸化形式(ERK-1 和 ERK-2)发生特异性反应。它不能识别 MAP 激酶的非磷酸化或单磷酸化形式或 JNK 和 p38 MAP 激酶的二磷酸化形式。该抗体识别的表位包含活性 MAP 激酶调控站点内的磷酸化苏氨酸和酪氨酸残基。
免疫原
对应于 ERK 活化环磷酸化形式的合成肽 HTGFLpTEpYVAT。
應用
与活性形式的 MAP 激酶特异性反应的抗体可用于研究正常和肿瘤组织中活性形式的 MAP 激酶的特异性激活要求、组织差异表达和胞内定位。
单克隆抗 MAP 激酶,活化(二磷酸化 ERK-1&2)可用于定位活性、双磷酸化形式的 MAP 激酶,通过使用各种免疫化学分析,如培养细胞和组织提取物的免疫印迹、ELISA、免疫细胞化学、免疫沉淀和免疫组织化学(福尔马林和甲醛固定部分)。已在人、牛、大鼠、小鼠、果蝇草地贪夜蛾和酵母中观察到反应性。
单克隆抗 MAP 激酶,活化(二磷酸化 ERK-1&2)抗体可用于质粒和瞬时转染和蛋白质印迹。
生化/生理作用
MAP 激酶(MAPK,丝裂原激活蛋白激酶)在多种信号转导通路中起着至关重要的作用,将生长因子,以及G蛋白偶联受体的信号引导至细胞内靶标。MAP 激酶被证明可以调节多种细胞过程,其中包括增殖、分化、细胞形态和肿瘤发生。丝裂原刺激的细胞中 ERK-1 和 ERK-2 的激活直接由 MAP 激酶激酶(MAPKK 或 MEK)介导,MAP 激酶激酶是一种双特异性蛋白激酶,可磷酸化 MAP 激酶调节位点中的苏氨酸和酪氨酸残基。激活后,MAP 激酶磷酸化多个核靶标,包括转录因子以及膜和细胞骨架蛋白。MAP 激酶信号传导的终止似乎是由 MAP 激酶磷酸酶 MKP-1 介导的,MKP-1 是一种双特异性 Thr/Tyr 磷酸酶,可去磷酸化和灭活 MAP 激酶。
外觀
本产品是以含有 0.1% 叠氮化钠作为防腐剂的腹水提供的。
儲存和穩定性
可在 2-8℃ 下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Gene expression and genotyping studies implicate the interleukin 7 receptor in the pathogenesis of primary progressive multiple sclerosis.
Booth D R, et al.
Journal of Molecular Medicine, 83(10), 822-830 (2005)
The phosphatidylinositol-3 kinase/Akt pathway mediates VEGF?s neuroprotective activity and induces blood brain barrier permeability after focal cerebral ischemia
Kilic E, et al.
Faseb Journal, 20(8), 1185-1187 (2006)
Mitogen-Activated Protein (MAP) Kinase Pathways: Regulation and Physiological Functions.
Gray P, et al.
Endocrine Reviews, 22(2), 153-183 (2001)
Mary Truscott et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004493-e1004493 (2014-07-25)
The importance of microRNAs in the regulation of various aspects of biology and disease is well recognized. However, what remains largely unappreciated is that a significant number of miRNAs are embedded within and are often co-expressed with protein-coding host genes.
Mitogen activated protein (MAP) kinase signal transduction pathways and novel anti-inflammatory targets.
Hommes D W, et al.
Gut, 52(1), 144-151 (2003)