M7802
单克隆抗MAP激酶,活化/单磷酸化(磷酸苏氨酸ERK-1&2) 小鼠抗
~2 mg/mL, clone ERK-PT115, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
推荐产品
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ERK-PT115, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
物種活性
rat, human
濃度
~2 mg/mL
技術
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using extract of a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 免疫印迹
- 蛋白质印迹
- 免疫荧光
- 酶联免疫吸附试验(ELISA)
- 免疫化学