Merck
M5648
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-甲氧基-2-苯乙醇
liquid
别名:
β-甲氧基苯乙醇, (+)-β-甲氧基苯乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
152.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
形狀
liquid
顏色
light yellow
折射率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
注意
储存时颜色可能变深
取代透過