Merck
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
别名:
trans-9-Tetradecenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H26O2
CAS号:
分子量:
226.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
~99% (capillary GC)
表单
liquid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
InChI key
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
包装
Sealed ampule.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)