Merck
M4876
Sigma-Aldrich
1-Methyladenine
powder
别名:
6-Amino-1-methylpurine, Spongopurine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N5
CAS号:
分子量:
149.15
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
形狀
powder
顏色
white
mp
~285 °C (dec.)
儲存溫度
−20°C