Merck
M4039
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyltridecanoate
别名:
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H30O2
CAS号:
分子量:
242.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)