Merck
M3539
Sigma-Aldrich
Methyl 13-methylpentadecanoate
别名:
13-Methylpentadecanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H34O2
CAS号:
分子量:
270.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3