Merck
M3167
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside
≥99% (HPLC), powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16O7
CAS号:
分子量:
308.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
产品名称
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside, ≥99% (HPLC)
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)