Merck
M3127
Sigma-Aldrich
S-甲基异硫脲 半硫酸盐
别名:
2-甲基-2-硫代假脲 半硫酸盐, S-甲基-ITU, S-甲基异硫脲硫酸盐, SMT
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
139.19
Beilstein:
3717365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
mp
240-241 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... NOS2(4843)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
比 NMMA 更强效的诱导型一氧化氮合成酶 (iNOS) 抑制剂。
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - Solvent
閃點(°C)
87 °C - Solvent