Merck
M2281
Sigma-Aldrich
丙二酸二叔丁酯
>97% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1781766
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
>97% (GC)
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI 密鑰
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)