Merck
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
别名:
Daunosamine β-methyl glycoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO3 · HCl
分子量:
197.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
形狀
powder
雜質
≤10% inorganic salts
SMILES 字串
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)